Learn More
6-Bromo-2-naftilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-2-naphthylamine |
| CAS | 7499-66-3 |
| Fórmula molecular | C10H8BrN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-Bromo-2-naphthalenamine, 2-Amino-6-bromonaphthalene, 6-Bromonaphthalen-2-amine, NSC 407685 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8BrN/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H,12H2 |
| SMILES | Nc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-bromonaftalen-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 222.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.984 |