Learn More
6-Bromo-2-naftol, TRC
Código de producto. 30332166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332166 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30332166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68560025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-naphthol
CAS 15231-91-1
Fórmula molecular C10H7BrO
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-naphthol, 2-Hydroxy-6-bromonaphthalene, 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 6-Bromo-2-naphthalenol, 6-Bromo-2-naphthalinol, 6-Bromo-2-naphthol, 6-Bromo-beta-naphthol, 6-Bromonaphthol, 6-Hydroxy-2-bromonaphthalene, NSC 17563
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6,12H
SMILES Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Nombre IUPAC 6-bromonaftaleno-2-ol
Peso molecular (g/mol) 223.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.968