Learn More
6-Bromo-2-naftol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488447 10 g 10 g
11498447 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18535.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15231-91-1 | C10H7BrO | 223.069 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15231-91-1
Fórmula molecular C10H7BrO
Peso molecular (g/mol) 223.069
Número MDL MFCD00004081
Clave InChI YLDFTMJPQJXGSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 6-bromo, 6-bromo-naphthalen-2-ol, 6-bromo-2-naphthalenol, bromo-6 naphtol-2, 6-bromo2-hydroxynaphthalene, unii-87f10ahz3o, bromo-6 naphtol-2 french, 2-naphthol, 6-bromo, 6-bromo-beta-naphthol
PubChem CID 27144
ChEBI CHEBI:34466
Nombre IUPAC 6-bromonaftaleno-2-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-naphthol
Punto de fusión 126°C to 129°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1100270
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.08
Porcentaje de pureza 97%