Learn More
Ácido 6-bromo-2-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362887 25 g 25 g
11352887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16093.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5773-80-8 | C11H7BrO2 | 251.079 g/mol
Benzimidazole derivatives has been prepared by using ortho-phenyl diamine and 6-bromo-2-naphthoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los derivados del bencimidazol han sido preparados utilizando diamina de ortofenilo y ácido 6-bromo-2-naftoico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5773-80-8
Fórmula molecular C11H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 251.079
Número MDL MFCD01075720
Clave InChI NPMCAVBMOTZUPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-2-naphtholic aicd, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-2-naphthalene carboxylic acid, 6-bromanylnaphthalene-2-carboxylic acid, pubchem9466, 6-bromo-2-naphthoicacid, ksc269g5d, 6-bromo-2-naphthylacetic acid
PubChem CID 4549852
Nombre IUPAC ácido 6-bromonaftaleno-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-naphthoic acid
Punto de fusión 292°C to 296°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2328940
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.08
Porcentaje de pureza 98%