Learn More
6-Bromo-2-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347299 5 g 5 g
11357299 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27447.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 877-42-9 | C10H8BrN | 222.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-42-9
Fórmula molecular C10H8BrN
Peso molecular (g/mol) 222.085
Número MDL MFCD00079724
Clave InChI SQRYQSKJZVQJAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromoquinaldine, 2-methyl-6-bromoquinoline, 6-bromo-2-methyl-quinoline, quinoline, 6-bromo-2-methyl, 6-bromo-2-methyl-1-azanaphthalene, zlchem 926, pubchem5882, acmc-209qps, ksc494e7l
PubChem CID 522885
Nombre IUPAC 6-bromo-2-metilquinolina
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-methylquinoline
Punto de fusión 100°C to 103°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.08
Porcentaje de pureza 97%