Learn More
6-Bromo-2-metil-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431439 25 g 25 g
15421439 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64299.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 22282-96-8 | C6H5BrN2O2 | 217.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22282-96-8
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 217.02
Número MDL MFCD03095219
Clave InChI PCNVKBBKROTUNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-nitro-6-picoline, 2-bromo-6-methyl-5-nitropyridine, 2-bromo-5-nitro-6-methylpyridine, 6-bromo-2-methyl-3-nitro-pyridine, 6-bromo-3-nitro-2-picoline, 6-bromo-3-nitropicoline, 6-brom-2-methyl-3-nitro-pyridin, pubchem2968, acmc-209fuh, ksc549a9p
PubChem CID 24728014
Nombre IUPAC 6-bromo-2-metil-3-nitropiridina
SMILES CC1=C(C=CC(Br)=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Punto de fusión 67°C to 72°C
Cantidad 25 g
Beilstein 135841
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.