Learn More
6-Bromo-2-metil-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421439 5 g 5 g
15431439 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64299.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22282-96-8 | C6H5BrN2O2 | 217.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22282-96-8
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 217.02
Número MDL MFCD03095219
Clave InChI PCNVKBBKROTUNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-nitro-6-picoline, 2-bromo-6-methyl-5-nitropyridine, 2-bromo-5-nitro-6-methylpyridine, 6-bromo-2-methyl-3-nitro-pyridine, 6-bromo-3-nitro-2-picoline, 6-bromo-3-nitropicoline, 6-brom-2-methyl-3-nitro-pyridin, pubchem2968, acmc-209fuh, ksc549a9p
PubChem CID 24728014
Nombre IUPAC 6-bromo-2-metil-3-nitropiridina
SMILES CC1=C(C=CC(Br)=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Punto de fusión 67°C to 72°C
Cantidad 5 g
Beilstein 135841
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido