Learn More
6-Bromo-2-metil-2H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12615007 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12615007 1 g 1 g
12625007 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12615007 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444610010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590417-95-1
Fórmula molecular C8H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 211.06
Clave InChI BVYFYDANLZQCPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-methyl-2h-indazole, 2-methyl-6-bromoindazole, 2h-indazole, 6-bromo-2-methyl, pubchem20671, acmc-209m9q, boron-mol bm788, 6-bromo-2-methyl-indazole, 2h-indazole,6-bromo-2-methyl
PubChem CID 22558624
Nombre IUPAC 6-bromo-2-metilindazol
SMILES CN1C=C2C=CC(=CC2=N1)Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Punto de fusión 85°C to 87°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.