Learn More
6-Bromo-2-metoxiquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420568 5 g 5 g
15430568 250 mg 250 miligramos
15410568 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54226.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99455-05-7 | C10H8BrNO | 238.084 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99455-05-7
Fórmula molecular C10H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 238.084
Número MDL MFCD11847805
Clave InChI KBTKKEMYFUMFSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-6-bromoquinoline, 6-bromo-2-methoxy-quinoline, quinoline, 6-bromo-2-methoxy, 6-bromanyl-2-methoxy-quinoline
PubChem CID 10657538
Nombre IUPAC 6-bromo-2-metoxiquinolina
SMILES COC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-methoxyquinoline
Punto de fusión 87°C to 89°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.08
Porcentaje de pureza 96%