Learn More
6-Bromo-2-metoxi-3-bencilquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-2-methoxy-3-benzylquinoline |
| CAS | 654655-69-3 |
| Fórmula molecular | C17H14BrNO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Bromo-2-methoxy-3-(phenylmethyl)-quinoline, 3-Benzyl-6-bromo-2-methoxyquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14BrNO/c1-20-17-14(9-12-5-3-2-4-6-12)10-13-11-15(18)7-8-16(13)19-17/h2-8,10-11H,9H2,1H3 |
| SMILES | COc1nc2ccc(Br)cc2cc1Cc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-bencil-6-bromo-2-metoxiquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 328.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.0259 |