Learn More
6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Código de producto. 16420477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16420477 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16420477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107371
MedChemExpress 6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (NSC95682) is an IRE-1α inhibitor with an IC50 of 0.08 μM, extracted from patent WO 2008154484 A1, IRE-lα inhibitor compound 3-5.
6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (NSC95682) is an IRE-1α inhibitor with an IC50 of 0.08 μM, extracted from patent WO 2008154484 A1, IRE-lα inhibitor compound 3-5.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS 20035-41-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H7BrO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo NSC95682
Información de solubilidad DMSO : 113 mg/mL (489.09 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=CC1=C(C(OC)=CC=C1Br)O
Peso molecular (g/mol) 231.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.04
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death