Learn More
(6-bromo-2-etil-3-benzofuranil)(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6-bromo-2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methanone |
| CAS | 1402819-05-9 |
| Fórmula molecular | C17 H11 Br3 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzbromarone Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H11Br3O3/c1-2-13-15(10-4-3-9(18)7-14(10)23-13)16(21)8-5-11(19)17(22)12(20)6-8/h3-7,22H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1oc2cc(Br)ccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3 |
| Nombre IUPAC | (6-bromo-2-etil-1-benzofuran-3-il)-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 502.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 499.8258 |