Learn More
6-Bromo-2-cloroquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471048 1 g 1 g
15491048 250 mg 250 miligramos
15481048 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54895.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1810-71-5 | C9H5BrClN | 242.50 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente con la ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1810-71-5
Fórmula molecular C9H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 242.50
Número MDL MFCD04115272
Clave InChI YXRDWUJAJLDABJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12894086
Nombre IUPAC 6-bromo-2-cloroquinolina
SMILES ClC1=NC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-chloroquinoline
Punto de fusión 148°C to 150°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-bromo-2-chloro-quinoline, 2-chloro-6-bromoquinoline, quinoline, 6-bromo-2-chloro, pubchem14631, acmc-209ehe, 6-bromo-2 chloroquinoline, 2-chloro-6-bromo-quinoline, ksc537o9r, quinoline,6-bromo-2-chloro, abbypharma ap-14-10831
Información de solubilidad Soluble in Chloroform and Methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.5
Porcentaje de pureza 96%