Learn More
Ácido 6-bromo-2-cloronicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-2-chloronicotinic Acid |
| CAS | 1060815-67-9 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Br Cl N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Bromo-2-chloro-3-pyridinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Br)nc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-bromo-2-cloropiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 236.451 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.904 |