Learn More
6-Bromo-2-clorobenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464607 1 g 1 g
15474607 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31962.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80945-86-4 | C7H3BrClNS | 248.522 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80945-86-4
Fórmula molecular C7H3BrClNS
Peso molecular (g/mol) 248.522
Número MDL MFCD04971822
Clave InChI IJQSMNIZBBEBKI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2049871
Nombre IUPAC 6-bromo-2-cloro-1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)SC(=N2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-bromo-2-chlorobenzothiazole, 6-bromo-2-chlorobenzo d thiazole, 6-bromo-2-chloro-benzothiazole, 2-chloro-6-bromobenzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-2-chloro, 6-bromo-2-chlorbenzothiazole, benzothiazole,6-bromo-2-chloro, zlchem 563, pubchem11132, acmc-1bkg3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.53
Porcentaje de pureza 97%