Learn More
6-Bromo-2-cloro-8-ciclopentil-5-metilpirido-[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, TRC
Código de producto. 30338830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338830 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30338830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6821951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido-[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
CAS 1016636-76-2
Fórmula molecular C13H13BrClN3O
Cantidad 1 g
Sinónimo Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 6-bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl- (ACI), 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one (ACI), 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13BrClN3O/c1-7-9-6-16-13(15)17-11(9)18(12(19)10(7)14)8-4-2-3-5-8/h6,8H,2-5H2,1H3
SMILES CC1=C(Br)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13
Nombre IUPAC 6-bromo-2-cloro-8-ciclopentil-5-metilpirido[2,3-d]pirimidin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 342.62