Learn More
6-Bromo-2-cloro-1,8-naftiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444430 1 g 1 g
11434430 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50043.03
Solicitar formato a granel o personalizado
6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine, is used as raw material for synthesis of pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromo-2-cloro-1,8-naftiridina se utiliza como materia prima para la síntesis de intermedios farmacéuticos.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902837-40-5
Fórmula molecular C8H4BrClN2
Peso molecular (g/mol) 243.488
Número MDL MFCD07781152
Clave InChI KXSBJEOTLVRREX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-chloro-1,8 naphthyridine, 1,8-naphthyridine, 6-bromo-2-chloro, pubchem18342, ksc495s9r, abbypharma ap-14-10902, 6-bromo-2-chloropyridino 2,3-b pyridine, 6-bromanyl-2-chloranyl-1,8-naphthyridine
PubChem CID 25631443
Nombre IUPAC 6-bromo-2-cloro-1,8-naftiridina
SMILES C1=CC(=NC2=NC=C(C=C21)Br)Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.49
Porcentaje de pureza 96%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.