Learn More
6-Bromo-2-benzotiazolinona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466848 5 g 5 g
15456848 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60385.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62266-82-4
Fórmula molecular C7H4BrNOS
Peso molecular (g/mol) 230.08
Número MDL MFCD00239363
Clave InChI HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
PubChem CID 188444
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Punto de fusión 229°C to 233°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 6-bromo-2,3-dihidro-1,3-benzotiazol-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.08
Porcentaje de pureza 98%