Learn More
6-Bromo-2-benzotiazolinona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10021971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10021971 1 g Frasco de vidrio 1 g
10525691 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10021971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339880010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62266-82-4
Fórmula molecular C7H4BrNOS
Peso molecular (g/mol) 230.08
Número MDL MFCD00239363
Clave InChI HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
PubChem CID 188444
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228°C to 232°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.,soluble in ethanol
Nombre IUPAC 6-bromo-3H-1,3-benzotiazol-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino