Learn More
Ácido 6-bromo-2,4-dimetilpiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407695 250 mg 250 miligramos
11317329 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407695 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27460.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072944-23-0 | C7H9BBrNO2 | 229.868 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072944-23-0
Fórmula molecular C7H9BBrNO2
Peso molecular (g/mol) 229.868
Número MDL MFCD09037491
Clave InChI GXXITYQLWOMIEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-2,4-dimethylpyridin-3-yl boronic acid, acmc-2098oh, 6-bromo-2,4-dimethylpyridin-3-yl boronicacid
PubChem CID 44755186
Nombre IUPAC ácido (6-bromo-2,4-dimetilpiridin-3-il)borónico
SMILES B(C1=C(N=C(C=C1C)Br)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid
Punto de fusión ∽145°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.87
Porcentaje de pureza 95%