Learn More
6-Bromo-2,4-dicloroquinazolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490379 1 g 1 g
15410389 250 mg 250 miligramos
15400389 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63603.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102393-82-8 | C8H3BrCl2N2 | 277.93 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102393-82-8
Fórmula molecular C8H3BrCl2N2
Peso molecular (g/mol) 277.93
Número MDL MFCD09744007
Clave InChI LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10107568
Nombre IUPAC 6-bromo-2,4-dicloroquinazolina
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=NC(=N2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sinónimo quinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro, 2,4-dichloro-6-bromoquinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline,6-bromo-2,4-dichloro, pubchem14690, acmc-1c6nj, abbypharma ap-16-10560, 6-bromanyl-2,4-bis chloranyl quinazoline
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido