Learn More
6-Bromo-2-(4-bromofenil)indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-2-(4-bromophenyl)indole |
| CAS | 28718-96-9 |
| Fórmula molecular | C14H9Br2N |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Br2N/c15-11-4-1-9(2-5-11)13-7-10-3-6-12(16)8-14(10)17-13/h1-8,17H |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)c2cc3ccc(Br)cc3[nH]2 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-2-(4-bromofenil)-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 351.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.9102 |