Learn More
Alfa Aesar™ 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolona, 97 %
Código de producto. 15436887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436887 5 g 5 g
15426887 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436887 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H33984.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 19932-85-5
Fórmula molecular C7H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 214.02
Número MDL MFCD00694727
Clave InChI DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
Nombre IUPAC 6-bromo-2,3-dihidro-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Punto de fusión 193°C to 195°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214
Porcentaje de pureza 97%