Learn More
6-Bromo-2,3-dimetoxi-7-metil-1-propilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-2,3-dimethoxy-7-methyl-1-propylnaphthalene |
| CAS | 213971-39-2 |
| Fórmula molecular | C17 H16 Br N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16BrNO4/c1-22-13-7-12-15-11(16(13)18)8-19(9-20)5-4-17(15)3-2-10(21)6-14(17)23-12/h2-3,7,9,14H,4-6,8H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2OC3CC(=O)C=CC34CCN(Cc(c1Br)c24)C=O |
| Nombre IUPAC | 7-bromo-8-metoxi-14-oxo-11-oxa-4-azatetraciclo[8.6.1.01,12.06,17]heptadeca-6(17),7,9,15-tetraeno-4-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 378.217 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.026 |