Learn More
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474507 5 g 5 g
15484507 250 mg 250 miligramos
15464507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15474507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31855.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 360576-04-1 | C7H3BrF2O | 221.001 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 360576-04-1
Fórmula molecular C7H3BrF2O
Peso molecular (g/mol) 221.001
Número MDL MFCD07368119
Clave InChI LAVPYRPTHABUAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 6-bromo-2,3-difluoro, 6-bromo-2,3-difluoro-benzaldehyde, 2-bromo-5,6-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde,6-bromo-2,3-difluoro
PubChem CID 9877851
Nombre IUPAC 6-bromo-2,3-difluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)F)C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Punto de fusión 39°C to 43°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 221
Porcentaje de pureza 98%