Learn More
6-Bromo-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30333301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333301 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30333301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6869501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2(1H)-quinolinone
CAS 1810-66-8
Fórmula molecular C9 H6 Br N O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6BrNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h1-5H,(H,11,12)
SMILES Brc1ccc2NC(=O)C=Cc2c1
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-quinolina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 224.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.9633