Learn More
6-Bromo-2(1H)-quinolinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450488 1 g 1 g
15460488 5 g 5 g
15470488 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54095.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1810-66-8 | C9H6BrNO | 224.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1810-66-8
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.06
Número MDL MFCD08703169
Clave InChI YLAFBGATSQRSTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromoquinolin-2 1h-one, 6-bromo-2 1h-quinolone, 6-bromo-2 1h-quinolinone, 6-bromoquinolin-2-ol, 6-bromo-2-quinolone, 6-bromo-2-hydroxyquinoline, 6-bromo-1,2-dihydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo, 2-hydroxy-6-bromoquinoline, 6-bromocarbostyril
PubChem CID 12378943
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-quinolina-2-ona
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)C=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2(1H)-quinolinone
Punto de fusión >200°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.05
Porcentaje de pureza 96%