Learn More
6-Bromo-1-tetralona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15409077 1 g 1 g
15419077 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52381.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 66361-67-9 | Molecular Formula: C10H9BrO | Molecular Weight: 225.09 g/mol
6-bromo-1-tetralone used in Wittig-Horner reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromo-1-tetralona se utiliza en la reacción de Wittig-Horner.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes, la luz y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66361-67-9
Fórmula molecular C10H9BrO
Peso molecular (g/mol) 225.09
Número MDL MFCD04114378
Clave InChI OSDHOOBPMBLALZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-bromotetral-1-one, 6-bromo-tetral-1-on, 6-bromotetralone, 1 2h-naphthalenone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-bromoteralone, 6-bromo-tetralone
PubChem CID 10105069
Nombre IUPAC 6-bromo-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES BrC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1-tetralone
Punto de fusión 40°C to 42°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 96%