Learn More
6-Bromo-1-metil-1H-indol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10728075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10728075 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10359163 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10728075 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44210CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 125872-95-9
Fórmula molecular C9H8BrN
Peso molecular (g/mol) 210.07
Número MDL MFCD08543444
Clave InChI PXHJDPPKNUGKPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1-methyl-1h-indole, 1h-indole,6-bromo-1-methyl, acmc-20eb8h, 6-bromo-1-methyl indole, 1-methyl-6-bromo-1h-indole, 1h-indole, 6-bromo-1-methyl
PubChem CID 15546854
SMILES CN1C=CC2=CC=C(Br)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1-methyl-1H-indole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 6-bromo-1-metilindol
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.07
Porcentaje de pureza 97%