Learn More
6-Bromo-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450438 1 g 1 g
15460438 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54003.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14548-39-1 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
6-Bromo-1-indanone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromo-1-indanona se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14548-39-1
Fórmula molecular C9H7BrO
Peso molecular (g/mol) 211.058
Número MDL MFCD02179286
Clave InChI SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1-indanone, 6-bromoindanone, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-bromo-indan-1-one, 6-bromoindan-1-one, 1-indanone, 6-bromo, 1h-inden-1-one, 6-bromo-2,3-dihydro, 6-bromo indanone, 6-bromo-indanone
PubChem CID 139778
Nombre IUPAC 6-bromo-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1-indanone
Punto de fusión 110°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 97%