Learn More
6-Bromo-1-hexeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10711093 1 g Frasco de vidrio 1 g
10474505 5 g Frasco de vidrio 5 g
10551504 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10711093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364700010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2695-47-8 | C6H11Br | 163.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2695-47-8
Fórmula molecular C6H11Br
Peso molecular (g/mol) 163.06
Número MDL MFCD00000269
Clave InChI RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene
PubChem CID 75906
Nombre IUPAC 6-bromohex-1-eno
SMILES C=CCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1-hexene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.2170g/mL
Punto de ebullición 47.0°C to 51.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 52°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)4CH=CH2
Índice de refracción 1.4645 to 1.4665 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.217
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromo-1-hexene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.