Learn More
6-Bromo-1-hexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-1-hexanol |
| CAS | 4286-55-9 |
| Fórmula molecular | C6 H13 Br O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Hexanol, 6-bromo-, 6-Bromo-1-hexanol, 1-Bromo-6-hexanol, 1-Bromo-6-hydroxyhexane, 6-Bromohexyl alcohol, 6-Hydroxyhexyl bromide, ω-Bromo-1-hexanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2 |
| SMILES | OCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 6-bromohexano-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 181.0708 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.015 |