Learn More
6-Bromo-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474817 1 g 1 g
11484817 5 g 5 g
11494817 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21803.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4286-55-9 | C6H13BrO | 181.07 g/mol
A product for proteomics research. Also used as a reagent in the preparation of nitric oxide-donating analogues of Sulindac (S699215), a non-steroidal anti-inflammatory drug that has the ability to prevent colon cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Producto para investigación proteómica. También se utiliza como reactivo en la preparación de análogos donantes de óxido nítrico del sulindaco (S699215), un medicamento antiinflamatorio no esteroideo con capacidad para prevenir el cáncer de colon.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4286-55-9
Fórmula molecular C6H13BrO
Peso molecular (g/mol) 181.07
Número MDL MFCD00002983
Clave InChI FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1-hexanol, 6-bromohexanol, 1-hexanol, 6-bromo, 6-bromo-hexan-1-ol, hexamethylene bromohydrin, 6-bromo-hexanol, 6-bromo-l-hexanol, 1-bromo-6-hexanol, 1-bromohexan-6-ol, 6-hydroxyhexyl bromide
PubChem CID 77970
Nombre IUPAC 6-bromohexano-1-ol
SMILES OCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1-hexanol
Densidad 1.384
Punto de ebullición 105°C to 106°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.08
Porcentaje de pureza 97%