Learn More
6-Bromo-1-hexanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11924641 50 g Frasco de vidrio 50 g
10207550 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10269363 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11924641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270090500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4286-55-9 | C6H13BrO | 181.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4286-55-9
Fórmula molecular C6H13BrO
Peso molecular (g/mol) 181.07
Número MDL MFCD00002983
Clave InChI FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1-hexanol, 6-bromohexanol, 1-hexanol, 6-bromo, 6-bromo-hexan-1-ol, hexamethylene bromohydrin, 6-bromo-hexanol, 6-bromo-l-hexanol, 1-bromo-6-hexanol, 1-bromohexan-6-ol, 6-hydroxyhexyl bromide
PubChem CID 77970
Nombre IUPAC 6-bromohexano-1-ol
SMILES OCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1-hexanol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 104.0°C to 106.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)6OH
Índice de refracción 1.4810 to 1.4840
Cantidad 50 g
Beilstein 01,1704
Gravedad específica 1.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.07
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromo-1-hexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.