Learn More
6-Bromo-[1,8]naftiridin-2(1H)-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10507970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10507970 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10507970 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00219DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-[1, 8]naphthyridin-2(1H)-one
CAS 72754-05-3
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H5BrN2O
Número MDL MFCD07781151
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-bromo-1,8-naphthyridin-2-ol, 6-bromo-1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2-ol, 6-bromo-2-hydroxy-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo, acmc-1bihh, ksc496s1t, 6-bromopyridino 2,3-b pyridin-2-ol, 6-bromo-1,8naphthyridin-2 1h-one
Clave InChI BCEWGGGNOQNYKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CN=C2NC(=O)C=CC2=C1
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-1,8-naftiridina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 225.05
PubChem CID 12520144
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.04
Porcentaje de pureza 95%