Learn More
6-Bromo-1,8-naftiridin-2(1H)-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414430 250 mg 250 miligramos
11424430 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50042.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72754-05-3 | C8H5BrN2O | 225.05 g/mol
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2(1H)-one is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromo-1,8-naftiridin-2(1H)-ona se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72754-05-3
Fórmula molecular C8H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 225.05
Número MDL MFCD07781151
Clave InChI BCEWGGGNOQNYKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12520144
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-1,8-naftiridina-2-ona
SMILES BrC1=CN=C2NC(=O)C=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-bromo-1,8-naphthyridin-2-ol, 6-bromo-1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2-ol, 6-bromo-2-hydroxy-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo, acmc-1bihh, ksc496s1t, 6-bromopyridino 2,3-b pyridin-2-ol, 6-bromo-1,8naphthyridin-2 1h-one
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.05
Porcentaje de pureza 98%