Learn More
Éster etílico del ácido 6-bromo-1,4-dioxa-8-azaespiro[4.5]decano-8-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 160488-61-9 |
| Fórmula molecular | C10H16BrNO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethyl 3-bromo-4,4-ethylenedioxy-1-piperidinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27N.ClH/c1-16-8-10-17(11-9-16)18(12-4-2-5-13-18)19-14-6-3-7-15-19;/h8-11H,2-7,12-15H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)N3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(4-metilfenil)ciclohexil]piperidina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 294.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.191 |