Learn More
6-Bromo-1,4-benzodioxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481647 5 g 5 g
11471647 1 g 1 g
15433297 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25625.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52287-51-1 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
6-Bromo-1,4-benzodioxane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-bromo-1,4-benzodioxano se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52287-51-1
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00040750
Clave InChI LFCURAJBHDNUNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1,4-benzodioxane, 6-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 3,4-ethylenedioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 1,4-benzodioxin, 6-bromo-2,3-dihydro, 4-bromo-1,2-ethylenedioxybenzene, 3,4-ethylendioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, pubchem3736, acmc-209kyk
PubChem CID 104141
Nombre IUPAC 6-bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1,4-benzodioxane
Densidad 1.598
Punto de ebullición 259°C to 260°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.589
Cantidad 5 g
Beilstein 6223
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 98%