Learn More
6-Bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]piridin-2(3H)-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo[1, 3]oxazolo[4, 5-b]pyridin-2(3H)-one |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 230°C to 232°C |
| Color | Incoloro a ámbar |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.01 |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- 6-Bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.