Learn More
6-bromo-1,3-benzoxazol-2(3h)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10567094 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10255754 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10567094 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC75710DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 19932-85-5
Fórmula molecular C7H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 214.02
Número MDL MFCD00694727
Clave InChI DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
Nombre IUPAC 6-bromo-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1, 3-benzoxazol-2(3h)-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.02
Porcentaje de pureza 97%