Learn More
6-Bromo[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyridine |
| CAS | 1125409-96-2 |
| Fórmula molecular | C5 H2 Br N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2BrN3O/c6-3-1-4-5(7-2-3)9-10-8-4/h1-2H |
| SMILES | Brc1cnc2nonc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 199.993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.938 |