Learn More
6-Bromo-1,1,4,4-tetrametilo-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10391533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10391533 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10391533 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27110EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
CAS 27452-17-1
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H19Br
Número MDL MFCD05664407
Cantidad 10 g
Sinónimo 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, naphthalene, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,1,4,4-tetramethyl-6-bromotetralin, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-tetralin, 6-bromo-1,1,4,4 tetramethy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaph-thalene, 2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene
Clave InChI NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)Br)(C)C)C
Nombre IUPAC 6-bromo-1,1,4,4-tetrametilo-2,3-dihidronaftaleno
Peso molecular (g/mol) 267.21
PubChem CID 226685
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.21
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico