Learn More
6-Bromo-1,1,4,4-tetrametilo-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, 97 %
Código de producto. 15457765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457765 1 g 1 g
15467765 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30436.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 6-bromo-1,1,4,4-tetrametilo-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno se utiliza en la síntesis y evaluación de derivados retinoides sintéticos que sirven de inductores de diferenciación de células madre.
Solubilidad
Insoluble en agua
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27452-17-1
Fórmula molecular C14H19Br
Peso molecular (g/mol) 267.21
Número MDL MFCD05664407
Clave InChI NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, naphthalene, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,1,4,4-tetramethyl-6-bromotetralin, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-tetralin, 6-bromo-1,1,4,4 tetramethy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaph-thalene, 2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene
PubChem CID 226685
Nombre IUPAC 6-bromo-1,1,4,4-tetrametilo-2,3-dihidronaftaleno
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)Br)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Punto de fusión 34°C to 37°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.21
Porcentaje de pureza 97%