Learn More
Sartorius Colector con embudo de 6 rama Microsart™
Código de producto. 16468203 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Embudos de acero inoxidable de 100 ml
Embudos de acero inoxidable de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
16468203 Embudos de acero inoxidable de 500 ml cada uno
16458203 Embudos de acero inoxidable de 100 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468203 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 168M6SS500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7060.00€
    6665.80€ / paquete de 1
    Ahorro 394.20€
    5% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporte de filtración diseñado para adaptarse a diferentes necesidades.
  • 100 % acero inoxidable para minimizar el esfuerzo de limpieza
  • Total esterilizabilidad en autoclave sin desmontaje
  • Ventilación estéril en aplicaciones críticas
  • Reduce el riesgo de contaminación secundaria
  • Adaptadores de conexión rápida para una conexión rápida de tubos y rápida interconexión de 2 colectores
  • Baja altura de trabajo para un trabajo ergonómico en flujo laminar
  • Detecta y cuantifica con precisión microorganismos en muestras líquidas
  • Método de elección para el análisis de líquidos
  • Proporciona resultados fiables y reproducibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Reutilizable
Tipo de filtro Colector
Material Acero inoxidable
Esterilidad No estéril
Incluye Embudos de acero inoxidable de 500 ml
Cantidad 1
Tipo Colector
Volumen (métrico) 500 mL
Longitud (métrico) 924 mm
Anchura (métrico) 98 mm
Altura (métrico) 120 mm