Learn More
Gilac™ Estante para 6 botellas
Código de producto. 30245699
Change view
Click to view available options
Admite:
Frascos (1 L)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
30245699 Frascos (1 L) cada uno
1 options
Código de producto. 30245699 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G660041
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estantería de 6 espacios fabricada en polipropileno reciclado. Botellero apilable de gran estabilidad.
  • Estantería de 6 espacios fabricada en polipropileno reciclado
  • Botellero apilable de gran estabilidad
  • Este robusto estante, con capacidad para 6 botellas, es ideal para almacenar
  • Calidad profesional y diseño ecosostenible
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Negro
Admite Frascos (1 L)
Material Polipropileno
Posiciones Horizontal
Forma Horizontal
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 600 mm
Tipo de producto Gradilla de frascos
Diámetro interior (métrico) 10 cm
Estantes 1
Altura (métrico) 140 mm
matriz, red, conjunto 1 x 6
Anchura (métrico) 280 mm