Learn More
6-Boc-Hynic, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Boc-Hynic |
| CAS | 133081-25-1 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N3 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-[2-(tert-Butoxycarbonyl)hydrazinyl]nicotinic Acid, 6-[1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]hydrazinyl]-3-pyridinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-13-8-5-4-7(6-12-8)9(15)16/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NNc1ccc(cn1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 6-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]hidrazinil]piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 253.255 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.106 |