Learn More
Ácido 6-(Boc-amino)hexanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457878 25 g 25 g
15447878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61350.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6404-29-1 | C11H21NO4 | 231.292 g/mol
6-(Boc-amino)hexanoic acid is used in the preparation of esters of 6-aminohexanoic acid as antibacterial agents. EACA is reported to inhibit chymotrypsin, Factor VIIa, lysine carboxy peptidase, plasmin, and plasminogen activator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-(Boc-amino)hexanoico se utiliza en la preparación de ésteres de ácido 6-aminohexanoico como agentes antibacterianos. Se ha descrito que el EACA inhibe la quimotripsina, el factor VIIa, la lisina carboxipeptidasa, la plasmina y el activador del plasminógeno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a - 20 °C. Mantener el recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Proteger del calor y almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6404-29-1
Fórmula molecular C11H21NO4
Peso molecular (g/mol) 231.292
Número MDL MFCD00037798
Clave InChI RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-epsilon-acp-oh, boc-6-aminocaproic acid, 6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-6-ahx-oh, 6-boc-amino hexanoic acid, boc-, a-acp-oh, hexanoic acid, 6-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-6-aminohexanoic acid, 6-boc-amino caproic acid
PubChem CID 637602
Nombre IUPAC ácido 6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Boc-amino)hexanoic acid
Punto de fusión 35°C to 40°C
Color Blanco
Fórmula lineal (CH3)3COCONH(CH2)5CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 2049561
Información de solubilidad Soluble in chloroform and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo