Learn More
Ácido 6-(Boc-amino)-3-piridazinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Boc-amino)-3-pyridazinecarboxylic acid |
| CAS | 301548-08-3 |
| Fórmula molecular | C10H13N3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-pyridazinecarboxylic Acid, 6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-pyridazinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O4/c1-10(2,3)17-9(16)11-7-5-4-6(8(14)15)12-13-7/h4-5H,1-3H3,(H,14,15)(H,11,13,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(nn1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]piridazina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 239.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0906 |