Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3,3]heptano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483588 250 mg 250 miligramos
15493588 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57040.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1223573-41-8 | Molecular Formula: C10H17NO3 | Molecular Weight: 199.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1223573-41-8
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD16877674
Clave InChI QOXFRPSIASGKGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, tert-butyl2,5-dioxa-8-aza-spiro 3,5 nonane-8-carboxylate, 2-aza-5-oxaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate 95+%
PubChem CID 54758968
Nombre IUPAC 1-oxa-6-azaspiro[3,3]heptano-6-carboxilato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CCO2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 96%