Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como intermedio farmacéutico. También se utiliza como intermedio en las síntesis orgánica.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien sellado y colocarlo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane |
| Punto de fusión | 56°C to 58°C |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.28 |
| Porcentaje de pureza | 97% |